5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-methylthiophene
OR12283-5G
APOSOR12283-5GEA 71.2 EUR
APOSOR12283-5G
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₆H₅NS
MW: 123,1756 g/mol
Pto. Ebullición: 73…75 °C/5mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01434334
Núm. CAS: 72835-25-7
UN: 1993
ADR: 3,III