2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 132 EUR
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Formula: C₃H₂Br₂N₂
MW: 225.87 g/mol
Pto. de fusión: 193…198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08741407
Núm. CAS: 64591-03-3