Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 285 EUR
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S
Pto. de fusión: 176,5…178.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 10134-98-2