2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 491 EUR
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214,24 g/mol
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09702410
Núm. CAS: 906353-04-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III