Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12299-1G OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA 221 EUR
APOSOR12299-1G APOSOR12299-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClOS
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 120081-47-2
UN: 1759
ADR: 8,III