4-Bromooxindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
OR1230-5G
APOSOR1230-5GEA 84.1 EUR
APOSOR1230-5G
4-Bromooxindol
4-Bromooxindol
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Pto. de fusión: 202…208 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659911
Núm. CAS: 99365-48-7