5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12300-1G OR12300-250MG OR12300-100MG OR12300-500MG OR12300-2.5G OR12300-5G
APOSOR12300-1GEA 261 EUR
APOSOR12300-1G APOSOR12300-250MG APOSOR12300-100MG APOSOR12300-500MG APOSOR12300-2.5G APOSOR12300-5G
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₅ClOS
MW: 160,615 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130092
Núm. CAS: 31555-59-6
UN: 3265
ADR: 8,II