Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[b]thiophene-7-carbaldehyde
OR12310-1G OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA 0 EUR
APOSOR12310-1G APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆OS
MW: 162,2083 g/mol
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08572207
Núm. CAS: 10134-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III