(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole, (1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
OR12313-1G
OR12313-250MG
OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA
119
EUR
APOSOR12313-1G
APOSOR12313-250MG
APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Formula:
C₉H₁₁N₃ MW: 161,21 g/mol Pto. de fusión: 261…263 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00457746 Núm. CAS: 20028-40-4 UN: 3259 ADR: 8,III |