2-(Aminomethyl)phenol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 30.6 EUR
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Pto. de fusión: 124…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00870498
Núm. CAS: 932-30-9
EINECS: 213-249-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR