1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12321-1G OR12321-250MG
APOSOR12321-1GEA 92.8 EUR
APOSOR12321-1G APOSOR12321-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03372500
Núm. CAS: 63214-58-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III