4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Piperidin-2-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12325-1G OR12325-250MG
APOSOR12325-1GEA 212 EUR
APOSOR12325-1G APOSOR12325-250MG
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Pto. de fusión: 291…293 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865124
Núm. CAS: 690634-79-8