tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12333-1G OR12333-5G
APOSOR12333-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12333-1G APOSOR12333-5G
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₁N₃O₂
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791198
Núm. CAS: 186650-98-6