tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, N-Boc-Nortropinone
OR12337-25G
OR12337-100G
OR12337-5G
APOSOR12337-25GEA
37.7
EUR
APOSOR12337-25G
APOSOR12337-100G
APOSOR12337-5G
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₉NO₃ Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673779 Núm. CAS: 185099-67-6 |