Pyrazin-2-ylmethanol, grado técnico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Pyrazinemethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyrazine

OR12341-1G OR12341-5G OR12341-10G
APOSOR12341-1GEA 26.1 EUR
APOSOR12341-1G APOSOR12341-5G APOSOR12341-10G
Pyrazin-2-ylmethanol, grado técnico
Pyrazin-2-ylmethanol
Formula: C5H6N2O
MW: 110,11 g/mol
Pto. de fusión: 32…36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01693938
Núm. CAS: 6705-33-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR