dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
OR12348-1G OR12348-250MG OR12348-5G
APOSOR12348-1GEA 48 EUR
APOSOR12348-1G APOSOR12348-250MG APOSOR12348-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈O₂
MW: 196,205 g/mol
Pto. de fusión: 73…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136272
Núm. CAS: 5397-82-0