1-(Bromometil)-3-fenoxibenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 3-(Bromomethyl)diphenyl ether
OR12353-1G OR12353-250MG OR12353-5G
APOSOR12353-1GEA 101 EUR
APOSOR12353-1G APOSOR12353-250MG APOSOR12353-5G
1-(Bromometil)-3-fenoxibenceno
1-(Bromometil)-3-fenoxibenceno
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 112…118 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01761658
Núm. CAS: 51632-16-7
EINECS: 257-327-9
UN: 3265
ADR: 8,III