6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3-formylindole, 6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
OR12354-1G OR12354-250MG
APOSOR12354-1GEA 24.8 EUR
APOSOR12354-1G APOSOR12354-250MG
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Pto. de fusión: 200…206 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792689
Núm. CAS: 17826-04-9