3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR12368-1G OR12368-5G
APOSOR12368-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12368-1G APOSOR12368-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Formula: C₇H₈ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043420
Núm. CAS: 14206-69-0