N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]thiophene hydrochloride
OR12379-1G
OR12379-250MG
OR12379-100MG
OR12379-500MG
APOSOR12379-1GEA
267
EUR
APOSOR12379-1G
APOSOR12379-250MG
APOSOR12379-100MG
APOSOR12379-500MG
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₂ClNS MW: 177,7 g/mol Pto. de fusión: 168…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07106798 Núm. CAS: 912569-78-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...