2-Bromo-3-furoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12387-100MG OR12387-250MG OR12387-500MG
APOSOR12387-100MGEA 144 EUR
APOSOR12387-100MG APOSOR12387-250MG APOSOR12387-500MG
2-Bromo-3-furoyl chloride
2-Bromo-3-furoyl chloride
Formula: C₅H₂BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702418
Núm. CAS: 915707-69-6
UN: 3265
ADR: 8,II