Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12388-1G OR12388-5G
APOSOR12388-1GEA 161 EUR
APOSOR12388-1G APOSOR12388-5G
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate 97%
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate
Formula: C₉H₇ClO₃
MW: 198.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702420
Núm. CAS: 3441-03-0
UN: 3265
ADR: 8 III