1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR12399-1G
OR12399-25G
OR12399-5G
APOSOR12399-1GEA
21.9
EUR
APOSOR12399-1G
APOSOR12399-25G
APOSOR12399-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₅H₆N₂O Pto. Ebullición: 115 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03419801 Núm. CAS: 27258-33-9 |