(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12405-1G OR12405-5G
APOSOR12405-1GEA 0 EUR
APOSOR12405-1G APOSOR12405-5G
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,24 g/mol
Pto. de fusión: 133,5…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702371
Núm. CAS: 930110-98-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III