(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrazole, 1-Methylpyrazole-5-methanol
OR12407-1G OR12407-250MG OR12407-5G
APOSOR12407-1GEA 58 EUR
APOSOR12407-1G APOSOR12407-250MG APOSOR12407-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08556301
Núm. CAS: 84547-61-5