Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12411-1G OR12411-25G OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA 174 EUR
APOSOR12411-1G APOSOR12411-25G APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263220
Núm. CAS: 67973-80-2