3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12419-1G OR12419-250MG
APOSOR12419-1GEA 29 EUR
APOSOR12419-1G APOSOR12419-250MG
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₃
Pto. de fusión: 210…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464222
Núm. CAS: 4857-42-5
EINECS: 225-454-9