4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12434-1G OR12434-500MG
APOSOR12434-1GEA 0 EUR
APOSOR12434-1G APOSOR12434-500MG
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Formula: C₁₀H₈BrNO
Pto. de fusión: 82,5…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159724
Núm. CAS: 2039-50-1
UN: 3261
ADR: 8,III