Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1244-100G OR1244-5G
APOSOR1244-100GEA 132 EUR
APOSOR1244-100G APOSOR1244-5G
Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico 97%
Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Pto. de fusión: 165…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01013599
Núm. CAS: 99277-71-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III