[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12441-500MG OR12441-250MG
APOSOR12441-500MGEA 39.3 EUR
APOSOR12441-500MG APOSOR12441-250MG
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. de fusión: 45…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01928812
Núm. CAS: 90924-12-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III