DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-2-Phg(4-OH)-OH, 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
OR12450-250MG OR12450-2.5G OR12450-5G
APOSOR12450-250MGEA 56.8 EUR
APOSOR12450-250MG APOSOR12450-2.5G APOSOR12450-5G
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167.1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065931
Núm. CAS: 938-97-6