4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12457-5G OR12457-250MG
APOSOR12457-5GEA 511 EUR
APOSOR12457-5G APOSOR12457-250MG
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, grado técnico
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇ClN₂OS
MW: 226,69 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09817458
Núm. CAS: 952182-46-6