6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1246-1G
OR1246-5G
APOSOR1246-1GEA
72.5
EUR
APOSOR1246-1G
APOSOR1246-5G
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formula:
C₅H₃ClN₂S MW: 158,61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173802 Núm. CAS: 23576-81-0 |