2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR12467-10G OR12467-1G OR12467-5G
APOSOR12467-10GEA 220 EUR
APOSOR12467-10G APOSOR12467-1G APOSOR12467-5G
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261936
Núm. CAS: 6812-16-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR