Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dichloro-DL-phenylglycine methyl ester hydrochloride
OR12471-1G OR12471-250MG
APOSOR12471-1GEA 452 EUR
APOSOR12471-1G APOSOR12471-250MG
Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(3,4-dichlorophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₀Cl₃NO₂
MW: 270.54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115512
Núm. CAS: 1078611-21-8