1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1248-10G OR1248-1G OR1248-5G
APOSOR1248-10GEA 1610 EUR
APOSOR1248-10G APOSOR1248-1G APOSOR1248-5G
1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
1-[alpha-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine
Formula: C₁₇H₂₂N₄O₂
MW: 314,39 g/mol
Pto. de fusión: 99…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01765673
Núm. CAS: 354563-89-6