1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR12485-10G OR12485-1G OR12485-5G
APOSOR12485-10GEA 1690 EUR
APOSOR12485-10G APOSOR12485-1G APOSOR12485-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₀ClN₃OS
MW: 267,74 g/mol
Pto. de fusión: 262…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817443
Núm. CAS: 952183-70-9