1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR12486-1G OR12486-5G
APOSOR12486-1GEA 538 EUR
APOSOR12486-1G APOSOR12486-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Formula: C₁₀H₈ClN₃OS
MW: 253,71 g/mol
Pto. de fusión: 250…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817445
Núm. CAS: 952183-72-1