Methyl-4-(4-chlorophenyl)-6-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidine carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR12492-1G OR12492-5G
APOSOR12492-1GEA 180 EUR
APOSOR12492-1G APOSOR12492-5G
Methyl-4-(4-chlorophenyl)-6-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidine carboxylate
Methyl-4-(4-chlorophenyl)-6-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidine carboxylate
Formula: C₁₅H₁₅ClN₂O₅
MW: 338,75 g/mol
Pto. de fusión: 164…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817438
Núm. CAS: 952183-64-1