4-Metoxi-o-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 74.1 EUR
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
4-Metoxi-o-toluidina 98%
4-Metoxi-o-toluidina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 248…249 °C
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007735
Núm. CAS: 102-50-1
EINECS: 203-036-7