2,5-Dibromopirazina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-5GEA 37.7 EUR
APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibromopirazina 97+%
2,5-Dibromopirazina
Formula: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,8800 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C
Densidad: 2,197 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061601
Núm. CAS: 23229-26-7