5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
OR1250-1G OR1250-5G OR1250-25G
APOSOR1250-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1250-1G APOSOR1250-5G APOSOR1250-25G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃ClOS
Pto. Ebullición: 99 °C/21mmHg
Densidad: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047090
Núm. CAS: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7