2-Phenylpyrrolidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12503-5G
APOSOR12503-5GEA 58 EUR
APOSOR12503-5G
2-Phenylpyrrolidine 97%
2-Phenylpyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,2200 g/mol
Pto. Ebullición: 114 °C/7,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631835
Núm. CAS: 1006-64-0