2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12505-1G OR12505-250MG
APOSOR12505-1GEA 226 EUR
APOSOR12505-1G APOSOR12505-250MG
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631838
Núm. CAS: 38944-14-8
UN: 3259
ADR: 8,III