L-Azetidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Trimethyleneimine-2-carboxylic Acid, (S)-Azetidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid, L-Azetidine-2-carboxylic Acid [Antagonist of L-Proline]
OR1250T-1G
APOSOR1250T-1GEA 75.4 EUR
APOSOR1250T-1G
L-Azetidine-2-carboxylic acid
L-Azetidine-2-carboxylic acid
A four-membered ring analog of L-Proline used as an intermediate in the synthesis of polypeptides.
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Pto. de fusión: 206…207 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005166
Núm. CAS: 2133-34-8
EINECS: 218-362-5