4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid
OR1251-5G
APOSOR1251-5GEA 0 EUR
APOSOR1251-5G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 141…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052170
Núm. CAS: 56671-28-4
UN: 3261
ADR: 8,III