2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
OR12515-1G OR12515-250MG
APOSOR12515-1GEA 154 EUR
APOSOR12515-1G APOSOR12515-250MG
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C/0,8mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01691538
Núm. CAS: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III