3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, (±)-Nornicotine, DL-Nornicotine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR12516-250MG OR12516-1G
APOSOR12516-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR12516-250MG APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C/2mmHg
Densidad: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016913
Núm. CAS: 5746-86-1