2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
OR12527-1G OR12527-250MG
APOSOR12527-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12527-1G APOSOR12527-250MG
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
MW: 183,2100 g/mol
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684097
Núm. CAS: 176690-44-1