3-Phenylpyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12549-1G OR12549-250MG OR12549-100MG
APOSOR12549-1GEA 50.9 EUR
APOSOR12549-1G APOSOR12549-250MG APOSOR12549-100MG
3-Phenylpyrrolidine
3-Phenylpyrrolidine
Formula: C10H13N
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 92…94 °C/2mmHg
Densidad: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01838169
Núm. CAS: 936-44-7